Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H63760.06EA 189 EUR
H63760.06 H63760.MD
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClFNO
Poids moléculaire: 219,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115725
Numéro CAS: 35112-05-1