N-(ɑ)-Boc-L-lysine 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₄ Poids moléculaire: 246,3 g/mol Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.) |
Numéro CAS:
13734-28-6 EINECS: 237-303-4 |