Imprimer

9-Bromo-10-(naphthalen-1-yl)anthracene 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H64024.06EA 299 EUR
H64024.06
9-Bromo-10-(naphthalen-1-yl)anthracene 98%
9-Bromo-10-(naphthalen-1-yl)anthracene
Formule: C₂₄H₁₅Br
Poids moléculaire: 383,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046571
Numéro CAS: 400607-04-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR