2,5-Dichloropyrimidine 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₂Cl₂N₂ Poids moléculaire: 148,97 g/mol Point de fusion: 48…55 °C Point éclair: 107 °C (225 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00673131 Numéro CAS: 22536-67-0 ADR: 9,III |