Imprimer
1-tert-Butyl-4-ethyl-3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64102.03EA 113 EUR
H64102.03 H64102.06
1-tert-Butyl-4-ethyl-3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-4-ethyl-3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate
Formule: C₁₃H₂₁NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878815
Numéro CAS: 71233-25-5