Imprimer
1-Pyreneboronic acid 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64211.06EA 245 EUR
H64211.06 H64211.03
1-Pyreneboronic acid 95%
1-Pyreneboronic acid
Formule: C₁₆H₁₁BO₂
Poids moléculaire: 246,07 g/mol
Point de fusion: 247…251 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974062
Numéro CAS: 164461-18-1