Imprimer

5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine 97%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H64220.MDEA 31.2 EUR
H64220.MD H64220.03 H64220.06
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine 97%
5-Bromo-2-carboxy-3-methylpyridine
Formule: C₇H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 216,03
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375125
Numéro CAS: 886365-43-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR