Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64341.06EA 172 EUR
H64341.06 H64341.03
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₃
Poids moléculaire: 240,37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656267
Numéro CAS: 1022922-16-2