Methyl-2-amino-4,5-difluorobenzoate 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇F₂NO₂ Poids moléculaire: 187,15 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09264511 Numéro CAS: 207346-42-7 |