N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₉NSi Poids moléculaire: 193,36 g/mol Point d'ébullition: 89…90 °C (5 mmHg) Densité: 0,88 Point éclair: 96 °C (205 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012192 Numéro CAS: 53215-95-5 |