Benzyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate 97+%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₅NO₃ Poids moléculaire: 233,27 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD03001723 Numéro CAS: 61995-20-8 |