Nortropinone hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₂ClNO Poids moléculaire: 161,63 Point de fusion: 194…196 °C |
Numéro MDL:
MFCD03613582 Numéro CAS: 25602-68-0 |