Imprimer
4-Nitrophenylethylamine hydrochloride 98+%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64894.03EA 35.5 EUR
H64894.03 H64894.14 H64894.06
4-Nitrophenylethylamine hydrochloride 98+%
4-Nitrophenylethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂O₂
Point de fusion: 200 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012900
Numéro CAS: 29968-78-3
EINECS: 249-980-3