5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄F₃NO₂ Poids moléculaire: 191,11 g/mol Point de fusion: 133…137 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04113632 Numéro CAS: 80194-69-0 |