Imprimer
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H65315.03EA 101 EUR
H65315.03 H65315.MD H65315.06
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole 98%
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
Formule: C₁₃H₂₀BrN₃O₂
Poids moléculaire: 330,23
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09831980
Numéro CAS: 877399-50-3