Imprimer
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H66356.MDEA 77.7 EUR
H66356.MD H66356.03
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅IN₂
Densité: 1,936
Point éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435890
Numéro CAS: 92525-10-5