2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₃H₉ClN₂O₃ Poids moléculaire: 276,68 g/mol Point de fusion: 119…123 °C |
Numéro MDL:
MFCD00792453 Numéro CAS: 2011-66-7 EINECS: 217-929-4 |