Imprimer
3,4-Methylenedioxyphenethylamine 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H66445.03EA 61.1 EUR
H66445.03
3,4-Methylenedioxyphenethylamine 95%
3,4-Methylenedioxyphenethylamine
Formule: C9H11NO2
Numéro MDL: MFCD00060509
Numéro CAS: 1484-85-1
EINECS: 216-060-8