Imprimer
(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-(+)-1-(1-Aminoéthyl)naphtalène
H66696.14EA 160 EUR
H66696.14 H66696.06
(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 97%
(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
Poids moléculaire: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C (11 mmHg)
Densité: 1,060
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00064114
Numéro CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
ADR: 8,III