Loratadine ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Applications: A nonsedating-type histamine H1-receptor antagonist
Formule:
C₂₂H₂₃ClN₂O₂ Poids moléculaire: 382,88 g/mol Point de fusion: 134 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00672869 Numéro CAS: 79794-75-5 |