Imprimer
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J60853.06EA 406 EUR
J60853.06 J60853.03
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
Applications: Potently and directly inhibits JAK2 tyrosine kinase autophosphorylation
Formule: C₆H₆Br₆
Poids moléculaire: 557,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059127
Numéro CAS: 1837-91-8