Imprimer
Zymogram developing buffer (10X), pH 7,45
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J61375.K2EA 69.1 EUR
J61375.K2 J61375.AP
Zymogram developing buffer (10X), pH 7,45
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless