(S)-(+)-Camptothecin ≥90%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I.
Formule:
C₂₀H₁₆N₂O₄ Poids moléculaire: 348,36 g/mol Point de fusion: 260 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00081076 Numéro CAS: 7689-03-4 UN: 1544 ADR: 6.1,III |