Imprimer
2'-O-Méthyluridine 99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J64897.03EA 36.6 EUR
J64897.03
2'-O-Méthyluridine 99%
2'-O-Méthyluridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₆
Poids moléculaire: 258,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056054
Numéro CAS: 2140-76-3