Imprimer

1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

L04436.09EA 47.3 EUR
L04436.09
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 97%
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane
Formule: C₆H₁₆Cl₂OSi₂
Poids moléculaire: 231,26 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C (20 mmHg)
Densité: 1,050
Point éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000877
Numéro CAS: 2362-10-9
EINECS: 219-109-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR