Imprimer
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L06188.18EA 91.5 EUR
L06188.18 L06188.09
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₃NO₇
Poids moléculaire: 271,23 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007097
Numéro CAS: 5081-42-5
EINECS: 225-794-8