Imprimer
(S)-(+)-Tetrahydrofurfurylamine ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L10790.03EA 125 EUR
L10790.03
(S)-(+)-Tetrahydrofurfurylamine ≥98%
(S)-(+)-Tetrahydrofurfurylamine
Formule: C₅H₁₁NO
Poids moléculaire: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C
Point éclair: 45 °C (113 °F)
Numéro MDL: MFCD00085303
Numéro CAS: 7175-81-7
UN: 2943
ADR: ,