Imprimer
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L13349.36EA 143 EUR
L13349.36 L13349.22
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol 95%
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol
Formule: C₄H₉NO₅
Poids moléculaire: 151,12 g/mol
Point de fusion: ∼ 160 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007395
Numéro CAS: 126-11-4
EINECS: 204-769-5