Imprimer
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L16708.06EA 295 EUR
L16708.06 L16708.03
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Bis(perfluoroisopropyl)ketone
Formule: C₇F₁₄O
Poids moléculaire: 366,06 g/mol
Point d'ébullition: 72…73 °C
Densité: 1,661
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042087
Numéro CAS: 813-44-5
EINECS: 212-384-9
ADR: 6.1,III