4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₃BO₂ Poids moléculaire: 127,98 g/mol Point d'ébullition: 42…43 °C (50 mmHg) Densité: 0,882 Point éclair: 5 °C (41 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00674030 Numéro CAS: 25015-63-8 ADR: 4.3,II |