Imprimer
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H62720.06EA 294 EUR
H62720.06 H62720.03
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 96%
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BFNO₄
Poids moléculaire: 267,06 g/mol
Point de fusion: 64…65 °C
Numéro MDL: MFCD12546515
Numéro CAS: 1218791-09-3