Imprimer
VWR®, Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
613-5426EA 1310 EUR
613-5426 613-5419 613-5420 613-5421 613-5783 613-5782 613-5424 613-5425 613-5422 613-5423
VWR®, Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable
Pipettes Pipetteurs
Ces pipettes combinent une exactitude supérieure, une grande précision et une parfaite robustesse avec un design ergonomique avancé.
  • Facilité d’utilisation : seulement deux boutons et cinq modes de pipetage ; permet une programmation facile à une main et un début de cycle de pipetage rapide
  • Mode CUSTOM : les utilisateurs peuvent rapidement et simplement créer des protocoles spécifiques grâce au logiciel VWR® Protocol Builder
  • Ergonomie avancée : légère et parfaitement équilibrée, elle ne nécessite pratiquement aucun effort pour réduire considérablement le RSI
  • S’adapte confortablement dans la main gauche ou droite et permet l’utilisation d’un collecteur tournant à 360°
  • Entraînement de piston entièrement motorisé : pour une distribution d’échantillons égale et régulière à travers chaque canal
  • Les supports d’embouts sont conçus pour une éjection facile et un ajustement en toute sécurité grâce à une barre d’éjection incurvée
  • Les pipettes peuvent être utilisées pendant le chargement sans compromettre les
Les pipettes électroniques VWR® présentent une performance exceptionnelle dans tous les modes de pipetage. Elles ne demandent quasiment aucun effort pour aspirer et distribuer les échantillons, pour réduire de manière significative le traumatisme provoqué par la répétition de contraintes physiques (RSI) associées au travail quotidien.
Modes de pipetage : PIPET (mode standard), REVERSE, REPETITIVE, MIX et CUSTOM.
Informations de commande: Chaque pipette est fournie avec une pile lithium-ion, une alimentation USB (5 V), une extension d’éjecteur d’embout (pour les modèles de 10 µl uniquement), un certificat de conformité et un guide de démarrage rapide. Les supports d’accessoires sont vendus séparément.