Imprimer
Blouses pour salle propre, Quantus® Protect Xtra
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Quantus®
113-9951EA 0 EUR
QNTS080-3PXWH2XSID QNTS080-3PXWH2XLID QNTS080-3PXWH00SID 113-9951 QNTS080-3PXWH00LID 113-9950 QNTS080-3PXWH00MID QNTS080-3PXWH0XLID 113-9948 113-9949 113-9946 QNTS080-3PXWH0XSID 113-9947 113-9944 QNTS080-3PXWH3XLID 113-9945 113-9942 113-9943
Blouses pour salle propre, Quantus® Protect Xtra
Tenue de travail
Ces blouses sont fabriquées à partir de tissu Protect Xtra, une évolution du tissu Protect composé de toile de polyester 100% avec fil conducteur (chaîne). Ce tissu a été spécialement conçu pour une utilisation dans des zones critiques (par ex. les salles d'opération, les environnements stériles). Grâce à leur finition en PTFE, les blouses offrent une très bonne protection contre les éclaboussures des liquides et les autres contaminations. Le tissu possède une bonne résistance à la traction et offre une très bonne résistance à la pénétration microbienne.
  • Les coutures de recouvrement assurent une finition étanche et fiable
  • Fermeture à bouton-pression, col relevé avec bouton-pression
  • Manches de type raglan confortables
  • Boutons-pression sur le côté gauche de la poitrine pour bande amovible en polyester
  • Poignets tricotés anti-statiques
  • Puce RFID incluse
  • Autoclavables à environ 134 °C/5 min.
Adaptées pour une utilisation dans des environnements ISO classes 5 à 8. En association avec les sous-vêtements Quantus® : adaptés pour une utilisation dans des environnements ISO classes 3 à 4.
Poids du tissu : 98,3 g/m²
Informations de commande: Autres couleurs et styles disponibles. Veuillez contacter votre agence VWR pour plus d'informations.