Imprimer
Votre recherche pour: Tampons bloquants
29  résultat(s)
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (M232-39.8G-5PK)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Each pack of powdered blocking buffer makes one liter of 1X solution.
UOM: 1 * 199 g
Référence Produit: (M325-100ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: La solution RapidBlock™ réduit le temps de blocage à 5 minutes pour les procédures de transfert Western et de « dot blot » sur membrane...
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (ALEXADI-80-1927)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: This PBS concentrate is a general all-purpose buffer specifically designed for use with the ImmunoSet products. Each bottle is sufficient for use with...
UOM: 1 * 120 mL
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Blocking Buffer, Superior™ blocking buffer in TBST
Référence Produit: (786-011)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Blocking Buffer, BLOT-QuickBlocker™ blocking agent
UOM: 1 * 175 g
Référence Produit: (ROCKMB-070)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: A blocking buffer specifically designed for western blotting using fluorochrome conjugated antibodies. Blocking buffer was prepared using ultra pure r...
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Protein-Free™ Blocking buffer is a formulation of non-protein agents that eliminate non-specific binding sites in ELISA, blotting, immunohistochemistr...
Fournisseur: Biotium
Description: The TrueBlack® WB blocking buffer kit is a ready-to-use buffer system that provides optimal specificity, sensitivity, and background signal suppressio...
Fournisseur: Biotium
Description: Fish gelatin is commonly used in blocking solutions to minimise background noise in immunodetection procedures such as Western Blotting and immunostai...
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Blocking Buffer, FirstChoice™ blocking buffer-PBST
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Blocking Buffer, NAP-BLOCKER™ in PBS, 2X, 2×500 ml
Référence Produit: (A7099.0125)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: Le tampon de blocage I est basé sur un faible poids moléculaire, de la caséine hautement purifiée avec du NaCl et du Tween®, et est stabilisé à l...
UOM: 1 * 125 mL
Référence Produit: (786-192)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Blocking Buffer, BLOK™ BLOTTO 5% non fat milk solution
UOM: 1 * 2 Pce
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Blocking Buffer, FISH-Blocker™ in TBS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: SuperBlock Blocking buffer is an optimised solution containing a single purified glycoprotein that provides incredibly fast and effective blocking for...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Blocker™ Casein in PBS or TBS are ready-to-use, solutions of purified casein protein for blocking steps in Western blot, ELISA, IHC and nucleic acid d...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom