Imprimer
Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Votre recherche pour: Tampons de lavage
55  résultat(s)
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Tampons de lavage, conviennent parfaitement pour une utilisation dans les applications telles que le transfert Western et les tests ELISA. Permet d'él...
Référence Produit: (444057Y)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Solution irradiée à utiliser dans les cellules de lavage.
UOM: 1 * 10 L
Référence Produit: (444037E)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Solution irradiée, pH 7,2, pour le lavage des blots.
UOM: 1 * 10 L
Référence Produit: (K875-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Washing buffer, Concentré liquide SCT/Tween®20, tampon de lavage de transfert (20X), qualité ultra pure
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (437117K)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Concentré irradié de PBS, il convient au lavage des cellules après dilution.
UOM: 1 * 10 L
Référence Produit: (E715-1L)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le tampon phosphate salin (PBS) avec 0,05 % de Tween® 20, pH 7,5 est une concentration 1× prête à l'emploi.
UOM: 1 * 1 L
Référence Produit: (J373-4L)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Washing buffer, PBS Solution tampon saline 10x concentrée (tamponnée phosphate), ultrapure
UOM: 1 * 4 L
Fournisseur: G-Biosciences
Description: The TBS solution is primarily used as a wash and blocking buffer diluent for Western blot, ELISA and immunoassays.
Référence Produit: (786-027)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: PBS 10X solution is used as a wash buffers for Western blotting, ELISA and other applications.
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: Phosphate buffered and Tris buffered saline are suitable for multiple applications including biological diluent buffer for antibodies or other biologi...
Fournisseur: Cayman Chemical
Description: 250 mM Tris-base, pH 7,4, 1,37 M sodium chloride, containing 27 mM KCl, 0,4 mM phenol red.
Référence Produit: (A9162.0100)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: Tablets for preparation of 100 ml phosphate buffered saline (PBS).
UOM: 1 * 100 Pce
Référence Produit: (A9177.0100)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: PBS Tablets for preparation of 200 ml phosphate buffered saline (PBS). Composition of 140 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride and 10 mM phos...
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Premixed buffer powders that simply require adding water to generate a ready-to-use buffer.
Référence Produit: (PRLSMC307202.2000)
Fournisseur: PROLABO CMP
Description: Washing buffer, Phosphate buffer solution
UOM: 1 * 2 L
Référence Produit: (ALEXADI950235-1000)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: The IHC wash buffer is a for washing and removing excess reagents during immunostaining.
UOM: 1 * 1.000 mL
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom