Imprimer
Votre recherche pour: Tampons d'extraction
70  résultat(s)
SearchResultCount:"70"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Avantor
Description: J.T. Baker® Cell Lysis Solution. Optimized multi-component, ready-to-use solution for extraction and recovery of AAV particles from HEK293 or SF9 cell...
Référence Produit: (M334-100ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Tampon sans détergent pour l'isolement des protéines des cellules de culture tissulaire. La lyse cellulaire et l'isolement conséquent de la fraction c...
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Ces tampons et réactifs sont exempts de DNase et RNase; ils s'adressent à la recherche de haut niveau.
Référence Produit: (TNB-4300-L100)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
Description: RBC Lysis Buffer (10X) is a concentrated ammonium chloride-based lysing reagent.
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Concentrated lysis buffer for preparation of cell and tissue extracts.
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
Description: The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Référence Produit: (ALEXADI-80-1496)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: The RIPA liquid cell lysis buffer composes of 50 mM TRIS-hydrogen chloride, pH 7,4, containing 150 mM sodium chloride, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 1,2% Trit...
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (ALEXBML-KI346-0020)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Cell lysis buffer for Fluor de Lys HDAC assays
UOM: 1 * 20 mL
Référence Produit: (ALEXBML-KI117-0030)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Caspase Cell Lysis Buffer, Enzo Life Sciences
UOM: 1 * 30 mL
Référence Produit: (ALEXADI-80-1284)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: RIPA cell lysis buffer 2, Enzo Life Sciences
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (ALEXADI-80-1339)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Cell lysis buffer 4, Enzo Life Sciences
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Gram-negative lysis buffer is an extraction buffer for soluble proteins from Gram-negative bacteria. It is a proprietary improvement on the lysozyme b...
Référence Produit: (AGLS400900)
Fournisseur: AGILENT
Description: Progress from mammalian cells to qPCR or QRT-PCR experiments without nucleic acid purification.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: G-Biosciences
Description: FOCUS™ Extraction Buffers are experimentally optimised concentrations of critical agents, buffering and stabilising agents, including urea, thiourea, ...
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
Description: Tampon de lavage concentré de SPW, Omega Bio-Tek
Référence Produit: (786-180)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Mammalian Cell PE LB™ has been developed for extraction of total biologically active, soluble proteins from mammalian cultured cells. The Mammalian Ce...
UOM: 1 * 500 mL
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 70
no targeter for Bottom