Imprimer
Votre recherche pour: Tampons de charge
21  résultat(s)
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (ROCKMB-018)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: Sample buffer for protein electrophoresis.
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (41010.)
Fournisseur: Biotium
Description: 6X GelRed prestain loading buffers are gel loading buffers containing density agents, tracking dyes, and GelRed dye. GelRed is a sensitive, stable and...
UOM: 1 * 1 mL
Référence Produit: (EDVO606)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: 1 ml de concentré pour 200 échantillons.
UOM: 1 * 1 mL
Référence Produit: (786-421)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Loading Buffer, Native sample loading buffer (2X)
UOM: 1 * 2,5 mL
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (2X) with Lysine and Arginine
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Loading Buffer, TRIS-Glycine Native Sample Buffer (4X)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 4X
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Loading Buffer, TBE Sample Buffer, 6X
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: LDS-sample buffer (4X), non-reducing is used in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). It is used in denaturing gels and is compatible wit...
Référence Produit: (J63633.AC)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (4X) with Lysine
UOM: 1 * 25 mL
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Loading Buffer, RNA Sample Loading Buffer, no Ethidium Bromide
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, with PyroninY, 4X
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Loading Buffer, TBE Urea Sample Buffer, 2X
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom