Imprimer
Votre recherche pour: Tampons de migration
74  résultat(s)
SearchResultCount:"74"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (1.06023.1000)
Fournisseur: Merck
Description: Tampon de migration, TAE tampon 10x pH 8,3
UOM: 1 * 1 L
Référence Produit: (1.06177.2500)
Fournisseur: Merck
Description: Tampon de migration, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 2,5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le tampon TBE est conçu pour les techniques d'électrophorèse d'ADN avec de l'acrylamide et de l'agarose. Les tampons sont disponibles sous forme de co...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le TAE est un tampon très souvent utilisé pour les applications d'électrophorèse sur gel d'agarose nécessitant une résolution et une séparation élevée...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Tampons de migration pour les deux électrophorèses avec gel des protéines 1-D et 2-D.
Référence Produit: (K856-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Utile pour une haute résolution des protéines sur des gels SDS-PAGE à pH neutre.
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (E526-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: MOPS est un tampon zwittérionique utilisé comme tampon de migration pour électrophorèse d'ARN par gel d'agarose dénaturant. Grâce à sa gamme de tampon...
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (K855-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Utile pour une haute résolution des protéines sur des gels SDS-PAGE à pH neutre.
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (E442-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Tampon de migration, TBE tampon10x (TRIS-borate-EDTA ), Solution aqueuse 10x concentrée
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: Apollo Scientific
Description: TBE is employed as an electrophoresis buffer for acrylamide gels and agarose gels for the separation of nucleic acids and, in case of 'simple' applica...
Fournisseur: PROLABO CMP
Description: Tampon de migration, TAE (50X)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: There are many electrophoresis running buffers including: TAE running buffer (50×), TBE running buffer (10×), TBE-urea sample buffer, MOPS running bu...
Fournisseur: PROLABO CMP
Description: Tampon de migration, TBE (10X)
Référence Produit: (B49)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Tampon de migration, Tampon TAE 50x (Tris-acetate-EDTA), solution aqueuse 50x concentrée
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (ROCKMB-021)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: Tampon de migration, Tris-phosphate-EDTA 10X (TPE) (0,9 M tris-phosphate 0,01 M EDTA pH 8,0)
UOM: 1 * 1 L
Référence Produit: (ROCKMB-017)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, describes a technique widely used in biochemistry to separate proteins according ...
UOM: 1 * 1 L
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 74
no targeter for Bottom