Imprimer
Votre recherche pour: Tampons de transfert
10  résultat(s)
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (M115-40L)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Une poudre de tris-glycine pré-mélangée pour la préparation d'un tampon de migration Laemmli SDS-PAGE. Le conditionnement de 40 l permet de prépa...
UOM: 1 * 40 L
Référence Produit: (K872-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Pour le transfert de protéines aux membranes pour le séquençage ou le transfert.
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ce tampon est un système de composants simple et unique pour le transfert rapide et efficace de protéines à partir de gels SDS-PAGE sur membranes pour...
Référence Produit: (786-019)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Efficient™ Western Transfer Buffer (20X) achieves increased protein transfer efficiency. This ready-to-use transfer buffer is prepared for optimal con...
UOM: 1 * 1 L
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Référence Produit: (PIER28363)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Our variety of Pierce Concentrated Buffer stock solutions are ready to use without having to weigh and dissolve dry ingredients or adjust the pH with ...
UOM: 1 * 1 L
Référence Produit: (PIER35045)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Pierce™ Methanol-Free 10X Western Blot Transfer Buffer is a space-saving stock solution for preparing the methanol-free transfer buffer used with cool...
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (733-1629)
Fournisseur: LONZA
Description: AccuGENE™ electrophoresis buffers are ready-to-use solutions ideal for a wide range of molecular biology applications.
UOM: 1 * 1 L
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Tampon d'électrophorèse, Transfer buffer, Semi-dry Blot Transfer Buffer, 10X
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Tampon d'électrophorèse, Transfer buffer, Transfer Electroblot Buffer 10X
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom