Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 2
Fournisseur: Uvex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
uvex 2
UVEX6502.1/38EA 136 EUR
UVEX6502.1/38 114-8318 UVEX6502.1/39 114-8317 114-8316 114-8315 UVEX6502.1/35 UVEX6502.1/36 UVEX6502.1/37 114-8319 114-8310 114-8314 114-8313 114-8312 114-8311 114-8307 114-8306 114-8305 114-8304 114-8309 114-8308 UVEX6502.4/52 114-6762 114-8303 UVEX6502.4/51 114-8302 114-6760 114-6761 UVEX6502.4/50 114-6755 114-6756 114-6753 114-6754 114-6759 UVEX6502.4/49 UVEX6502.4/48 114-6757 114-6758 UVEX6502.4/45 UVEX6502.1/52 UVEX6502.4/44 UVEX6502.4/47 UVEX6502.4/46 UVEX6502.4/41 114-6751 UVEX6502.4/40 114-6752 UVEX6502.1/50 UVEX6502.4/43 UVEX6502.1/51 UVEX6502.4/42 114-6750 UVEX6502.1/49 114-6745 114-6748 UVEX6502.1/45 UVEX6502.4/38 UVEX6502.1/46 UVEX6502.4/37 114-6749 UVEX6502.1/47 114-6746 UVEX6502.4/39 114-6747 UVEX6502.1/48 UVEX6502.1/41 UVEX6502.1/42 UVEX6502.1/43 UVEX6502.4/36 UVEX6502.4/35 UVEX6502.1/44 UVEX6502.1/40
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 2
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité extrêmement légères et souples mais robustes, 100 % sans métal, fabriquées à partir d'un cuir respirant extrêmement souple avec semelle extérieure antidérapante.
  • Technologie uvex climazone pour un confort optimal
  • Doublure de séparation en maille pour une haute respirabilité
  • Construction sans couture pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure antistatique confortable amovible avec système de contrôle de l'humidité
  • Absorption des chocs au talon et à l'avant du pied
  • Cheville souple et rembourrée, languette rembourrée
  • Embout de protection sans métal uvex xenova® (200 J): Structure compacte, forme anatomique, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • La semelle intérieure sans métal résiste aux perforations
  • Renfort en PU moulé par injection pour protéger le matériau du dessus de l'embout de protection
  • Inhibiteurs d'humidité sans laque, comme les silicones et les phtalates.
  • Anti-décharge électrostatique ; résistance à la masse < 35 mégaohms
Conçues pour les applications industrielles moyennes comme l'industrie des produits chimiques, transports, la logistique, l'énergie et l'ingénierie mécanique.
Couleur: Noir/Orange
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC