Imprimer
Votre recherche pour: Tampons d'ajustement de la force ionique
13  résultat(s)
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (89467-500ML)
Fournisseur: Merck
Description: TISAB III solution pour le dosage des fluorures
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (1.15368.0500)
Fournisseur: Merck
Description: TISAB solution for fluoride determination
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (58221-500ML-F)
Fournisseur: Merck
Description: Solution used to establish a constant ionic strength in a sample solution containing e.g. calcium for det. with ISE.
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: Merck
Description: Total ionic strength adjustment buffers (TISAB), is generally used for the microdetermination of fluorides.
Référence Produit: (443123-475ML)
Fournisseur: Merck
Description: It may be used as TISAB buffer in determination of fluoride in coal, coal fly ash, phosphate rock, limestone, mineral clay, fossilised materials, oyst...
UOM: 1 * 475 mL
Référence Produit: (160847G)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Solution tampon pour l'ajustage de la force ionique totale, pour usage avec les électrodes sélectives
UOM: 1 * 5 L
Référence Produit: (1.16770.0500)
Fournisseur: Merck
Description: TISAB III solution pour le dosage des fluorures
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (89466-500ML)
Fournisseur: Merck
Description: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (89465-500ML)
Fournisseur: Merck
Description: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: PROLABO CMP
Description: TISAB III solution pour le dosage des fluorures
Référence Produit: (METT51350106)
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 250 mL
Référence Produit: (32028-1L)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Description: TISAB according to DEV D4.
UOM: 1 * 1 L
Fournisseur: WTW
Description: Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom