Imprimer
Mousse désinfectante pour les mains, Deb InstantFOAM®
Fournisseur: SC Johnson
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Deb InstantFOAM® Complete
115-2138EA 159 EUR
115-2138 115-2290 115-2289 115-2274 115-2273 115-2276 115-2275 115-2292 115-2291 115-2272
Mousse désinfectante pour les mains, Deb InstantFOAM®
Soin de la peau Désinfectants Mousses et liquides désinfectants
Désinfectant moussant à base d'alcool et hypoallergénique pour une utilisation dans l'industrie alimentaire compatible avec l'utilisation de gants en latex et en nitrile.
  • Sans eau pour tuer 99,999 % des germes pathogènes courants
  • Bactéricide (EN 1500), virucide (EN 14476), levuricide (EN 1650) à large spectre très efficaces activité mycobactéricide (EN 14348)
  • Test indépendant afin de garantir qu'il n'altère pas la couleur des denrées alimentaires
  • Répartition rapide et facile sur les mains sans laisser de résidu collant
  • Agents hydratants afin de prévenir le dessèchement de la peau
  • Sans colorant, ni parfum
Principes actifs: 80 g d'éthanol/100 g de produit.
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.