Imprimer
Évaporateurs rotatifs, RC 900 et RC 600
Fournisseur: KNF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
181-0471EA 2040 EUR
181-0471 181-0472 181-0468
Évaporateurs rotatifs, RC 900 et RC 600
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Ces deux évaporateurs ont été conçus pour fournir des performances quotidiennes fiables dans différents environnements de laboratoire.
  • Remplacement simple et rapide des flacons possible d'une seule main
  • Fiole relevée automatiquement en cas de panne d'alimentation
  • Fonction mémoire - appuyez simplement sur la touche mémoire pour enregistrer la profondeur d'immersion et la vitesse de rotation actuelles du flacon pour une reproductibilité des processus simple et fiable
  • Condenseur de refroidissement facile à détacher en tournant l'écrou de serrage ; condenseur très facile à nettoyer
  • Bain chauffant sans fil avec diode indiquant le niveau de chaleur et bec verseur pour garantir un vidage en toute sécurité et sans éclaboussures
Le modèle RC 600 solide et simple d'utilisation a été spécialement conçu pour répondre aux besoins et aux demandes d'universités et d'établissements d'enseignement. Le RC 900 est un système hautes performances qui fournit une assistance exceptionnelle dans le travail de laboratoire quotidien. Il est particulièrement adapté aux applications de distillation précise.
Caractéristiques supplémentaires du RC 900 :
- Toutes les fonctions sont commandées à distance de façon centralisée avec un écran tactile et un bouton de commande
- Commande à distance sans fil permettant d'utiliser le RC 900 en toute sécurité même depuis l'extérieur des hottes à flux laminaire fermées
- Réglage de l'angle du flacon pratique, entièrement ajustable à l'aide du bouton de commande
- Guide de tube à l'intérieur de la tour - propre et sûr, les tubes n'encombrent plus le passage
- Fonctionnement très silencieux pour un environnement de travail agréable
Delivery state:
1000 ml Receiving flask (coated)
1000 ml Evaporation flask NS 29/32
Cooling condenser (coated)
Coolant supply parameters (condenser):
- Permissible pressure (bar): 3
- Permissible temperature (°C): −15 to +20
- Coolant-coated surface (cm²): 1230
Parameters of the evaporation flask:
- Size of evaporation flask (ml): 50 to 3000
- Rotational speed of evaporation flask (1/min): 25 to 250
- Length of stroke (mm): 150
- Lifting speed (mm/s): 38
Informations de livraison: les deux modèles sont fournis avec un kit en verre (conduit à vapeur, condenseur refroidisseur, flacon de collecte (500 ml), support du flacon de collecte, ballon d'évaporation (1000 ml), bain chauffant, jeu de raccords de tuyaux (1 raccord de tuyau ID10 (aspirateur), 2 raccords de tuyau ID8 (liquide de refroidissement), 2 attaches de tuyaux ID8)), un câble d'alimentation, des instructions d'utilisation, un tableau des solvants et un CD avec les instructions d'utilisation numériques.
Le RC 900 comprend en outre une télécommande (piles et bloc d'alimentation inclus).