Semi-microbalances avec résolution de 0,01 mg, elles sont équipées d'une nouvelle cellule électromagnétique hautement intégrée. Tous les modèles sont équipés de l'étalonnage interne automatique et se caractérisent par un niveau élevé de précision et de reproductibilité. Ces semi-microbalances VWR® offrent un excellent rapport qualité/prix, grâce aux études et recherches intensives et ininterrompues sur le fonctionnement de la pesée. Tous les modèles sont équipés d'un plateau supérieur en acier inoxydable.
- Capteur de pesée intégré pour une meilleure stabilité et un temps de réponse rapide
- Possibilité de sélection des niveaux de filtrage et des unités de mesure
- Fonctions de contrôle du poids (fonction d'alarme), poids total, comptage de pièces et détermination de la densité
- Étalonnage interne automatique et connexion RS232 de série
- Écran graphique large disponible, comprenant les procédures BPL, la date/l'heure, la formule avec fonction de base de données et multilingue
Pour les modèles avec étalonnage interne (indiqué par «i» à la fin du nom du modèle), l'utilisateur peut choisir trois façons d'étalonner:
L’étalonnage de la balance s’effectue grâce à l’utilisation d’un poids interne, en pressant la touche CAL
La balance se recalibre automatiquement lorsque la température ambiante change et / ou après un certain temps (Incal +)
L'utilisateur peut choisir de calibrer la balance avec un poids externe
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Attention: Les modèles avec le suffixe D ont une plage double, i signale un étalonnage interne.