Imprimer
Acide formique ≥90%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
85495.290EA 125 EUR
85495.290
Acide formique ≥90%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Acide formique
Formule: HCO₂H
Poids moléculaire: 46,03 g/mol
Densité: 1,208 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
Indice Merck: 13,04265
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 89.0 - 91.0 %
Dilution test Passes test ACS
SO3 (Sulphite) Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Acetic acid Max. 0.04 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Métaux lourds (par ICP-MS) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test