Imprimer
VWR®, Scelleuse de sacs avec cutter
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
129-1160EA 333 EUR
129-1160 129-1159
VWR®, Scelleuse de sacs avec cutter
Thermosoudeuses Soude sachet
Scellement rapide et efficace des sacs PP ou PE, feuilles ou tubes plats de 0,01 à 0,8 mm d’épaisseur.
  • Lame coulissante permettant d’éliminer l’excédent de matériau à 19 mm de la fermeture
  • Le bouton de minuterie garantit un scellage sûre - il vous suffit de savoir régler le minuteur (1 à 8 secondes), d’appuyer sur la poignée et de la retirer lorsque le voyant indique que le cycle est terminé
  • L’élément de chauffage (310 mm de long) chauffe uniquement lors du scellage
  • Contenu du kit de pièces de rechange: 2 lames supplémentaires, 2 éléments chauffants supplémentaires et 2 chiffons supplémentaires en PTFE
L×P×H (fermé) : 86×446×166 mm
Informations de livraison: Fournie avec cordon d’alimentation de 153 cm. Un kit de pièces de rechange supplémentaire peut être commandé séparément.