HyClone™ Donor Adult Bovine Serum, designed to augment cell culture growth, is collected from selected donor herds that receive regular veterinary inspection and care.
Cattle are quarantined for 30 days
Tested for tuberculosis, brucellosis, and bluetongue virus
Serum filtered using sequential 100 nm pore-size rated filters
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.