L-Valine methyl ester hydrochloride 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Appearance: White Powder or crystals
Formule:
C₆H₁₄ClNO₂ Poids moléculaire: 167,63 g/mol Point de fusion: 171…173 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
6306-52-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless to light yellow |
Specific optical rotation | +14° to +17° (20°C, 589 nm) (c=2, water) |