2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅ClO₃·xH₂O Poids moléculaire: 172,57 g/mol (anhy) Point de fusion: 207…209 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00798116 Numéro CAS: 56363-84-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to beige to orange-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % (K.F.) |
Titration with TBAH | ≥97.5 % (On dry substance) |