Imprimer
Amberlite® IRC-748 résine échangeuse d'ions
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACRO335392500EA 84.8 EUR
ACRO335392500 ACRO335390010
Amberlite® IRC-748 résine échangeuse d'ions
Amberlite® IRC-748
Appearance: Beads
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132702
Numéro CAS: 79620-28-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beads
Particle size ≤1.0 % ( 0.300 mm)
Particle size ≤5.0 % ( 1.000 mm)
Harmonic mean size 0.500 to 0.650 mm
Uniformity coefficient ≤1.70
Moisture holding capacity 60 to 65 % (Na+)
Total volume capacity ≥1.35 eq/l (Na+)